Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 430-Konjugat
Artikelnummer. 10462482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10462482 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10462482 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. S11237
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin, Alexa Fluor™ 430-Konjugat
Unser Alexa Fluor 430 Streptavidin-Konjugat ist eine helle, grün fluoreszierende Sonde (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼434/539 nm). Streptavidin, ein nicht glykosyliertes Biotin-bindendes Protein mit einem nahezu neutralen isoelektrischen Punkt, weist Berichten zufolge weniger unspezifische Bindungen auf als Avidin.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugate an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Konjugat Alexa Fluor 430
Beschreibung Alexa Fluor™ 430 Streptavidin, 1 mg, gelber Feststoff, Alexa Fluor™ 430 Farbstofftyp, 539 nm Emissionswellenlänge, 434 nm Anregungswellenlänge, Fluoreszenzdetektionsmethode, für Blot-Analyse, Durchflusszytometrie, histochemische Anwendungen, Immunassays
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Blot-Analyse, Durchflusszytometrie, histochemische Anwendungen, Immunoassays
Zusammensetzung Fest
Enthält 1 Fläschchen mit Streptavidin Alexa Fluor™ 430-Konjugat
Menge 1 mg
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke (RUO)
Inhalt und Lagerung -5°bis -30 °C
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blot-Analyse, Durchflusszytometrie, histochemische Anwendungen, Immunoassays
Produkttyp Alexa Fluor™ 430 Streptavidin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.