Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 546 conjugate
Descrizione
Alexa Fluor™ 546 streptavidin comprises a biotin-binding protein (streptavidin) covalently attached to a fluorescent label (Alexa Fluor™ dye). Streptavidin has a very high binding affinity for biotin, and a conjugate of streptavidin is commonly used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids, and other molecules (for example, a biotinylated primary antibody bound to a protein target can be detected with a fluorescently labeled streptavidin). Strategies similar to this are used in many detection protocols including western blots, flow cytometry, imaging and microscopy, and microplate assays. Alexa Fluor™ dye streptavidin conjugates are supplied as 1 mg lyophilized product or in 0.5 mL volumes of a 2 mg/mL solution.
Wichtige Merkmale von Alexa Fluor™ 546 Streptavidin-Konjugaten:
• Alexa Fluor™ 546 Streptavidin-Konjugat hat Anregungs/Emissions-Maxima von ∼ (556/573)
• Helle, photostabile Fluoreszenz
• Hohe Löslichkeit in wässrigen Lösungen
• In mehreren Farben erhältlich
• Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikrotiterplatten-Assays und mehr
Eigenschaften von Alexa Fluor™ Farbstoffen
Alexa Fluor™ Farbstoffe sind organische Fluoreszenzfarbstoffe, die für ein besseres Leistungsverhalten bei der Bildgebung und anderen Markierungsprotokollen entwickelt wurden und eine verbesserte Photostabilität und Helligkeit sowie eine verbesserte Löslichkeit in wässrigen Lösungen aufweisen. Diese Farbstoffe sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignen sich für die meisten Bildgebungsanwendungen.
Blockierung von endogenem Biotin
Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blockier-Kit für endogenes Biotin, um solche Interferenzen auf ein Minimum zu beschränken.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Verwandte Links:
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden
Erfahren Sie mehr über Alexa Fluor™ Farbstoffe
Erfahren Sie mehr über andere markierte Streptavidin-Konjugate
Lesen Sie Abschnitt 7.6 zu Avidin und Streptavidin-Konjugaten im Handbuch „Molecular Probes“
Specifica
Specifica
| Konjugat | Alexa Fluor 546 |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.