Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 635 conjugate
Artikelnummer. 10719623
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10719623
Marke: Invitrogen™ S32364
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin, Alexa Fluor™ 635 Konjugat
Das dunkelrot fluoreszierende Alexa Fluor 635 Streptavidin hat Absorptions-/Emissionsmaxima von ∼633/647 nm. Streptavidin ist ein nicht glykosyliertes Biotin-bindendes Protein, das aus Bakterien isoliert ist und einen nahezu neutralen isoelektrischen Punkt hat. Es wird häufig verwendet, um biotinylierte Sonden zu erkennen, da es Berichten zufolge weniger unspezifische Bindungen aufweist als das glykosylierte, biotinbindende Protein Avidin.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugate an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Alexa Fluor 635
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin Alexa Fluor™ 635 Konjugat.
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern.
Anregung/Emission 632/647
Durchflusszytometer-Laserlinien 633 oder 635
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Fest
Produktlinie Alexa Fluor
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 635