Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 647—R-Phycoerythrin Conjugate (Alexa Fluor™ 647—R-Phycoerythrin Streptavidin)
Beschreibung
Das Streptavidin, Alexa Fluor™ 647-R-Phycoerythrin-Streptavidin-Tandemkonjugat mit Anregungs- und Emissionsmaxima bei ∼ 496,565/667 wird häufig zum Nachweis biotinylierter Sonden mittels Durchflusszytometrie in Mehrfarben-Anwendungen unter Verwendung einer einzigen Anregungswellenlänge, 488 nm, verwendet. Die Alexa Fluor™ 647 Konjugate von R-PE haben Emissionsspektren, die fast identisch mit denen von Cy5-R-PE-Konjugaten sind, neigen jedoch zur intensiveren Emission langer Wellenlängen und erfordern im R-PE-Kanal tendenziell weniger Kompensation.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe zu allen Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugaten an.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe zu allen Alexa Fluor™ Streptavidin- und Avidin-Konjugaten an.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | PE-Alexa Fluor 647 |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse |
| Menge | 100 μl |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen Streptavidin R-PE-Alexa Fluor™ 647 Konjugat (1 mg/ml). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Anregung/Emission | 488 oder 561/668 |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 633/635, 488 oder 561 |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Lösung |
| Mehr anzeigen |