Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 750 conjugate
Artikelnummer. 10388202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10388202 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10388202 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S21384
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin, Alexa Fluor™ 750 Konjugat
Alexa Fluor™ 750 Streptavidin enthält ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin), das kovalent an einen fluoreszierenden Marker (Alexa Fluor™ Farbstoff) gebunden ist. Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an eine Protein-Zielstruktur gebundener biotinylierter Primär-Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Ähnliche Strategien kommen in zahlreichen Nachweisprotokollen zum Einsatz, einschließlich Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie sowie Mikrotiterplatten-Assays. Streptavidin-Konjugate mit Alexa Fluor™ Farbstoffen sind als 1 mg gefriergetrocknetes Produkt oder als 0,5 ml-Volumen einer 2 mg/ml-Lösung erhältlich.
Wichtige Merkmale von Alexa Fluor™ 750 Streptavidin-Konjugaten:
Alexa Fluor™ 750 Streptavidin-Konjugat hat Anregungs/Emissions-Maxima von ∼ (749/775)
Helle, photostabile Fluoreszenz
Hohe Löslichkeit in wässrigen Lösungen
In mehreren Farben erhältlich
Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikrotiterplatten-Assays und mehr
Eigenschaften von Alexa Fluor™ Farbstoffen
Alexa Fluor™ Farbstoffe sind organische Fluoreszenzfarbstoffe, die für ein besseres Leistungsverhalten bei der Bildgebung und anderen Markierungsprotokollen entwickelt wurden und eine verbesserte Photostabilität und Helligkeit sowie eine verbesserte Löslichkeit in wässrigen Lösungen aufweisen. Diese Farbstoffe sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignen sich für die meisten Bildgebungsanwendungen.
Blockierung von endogenem Biotin
Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blockier-Kit für endogenes Biotin, um solche Interferenzen auf ein Minimum zu beschränken.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Verwandte Links:
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden
Erfahren Sie mehr über Alexa Fluor™ Farbstoffe
Erfahren Sie mehr über andere markierte Streptavidin-Konjugate
Lesen Sie Abschnitt 7.6 zu Avidin und Streptavidin-Konjugaten im Handbuch „Molecular Probes“
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Alexa Fluor 750
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Fest
Produktlinie Alexa Fluor
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor Farbstoffe