Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate
Beschreibung
Thermo Scientific Streptavidin, Alkalische-Phosphatase-Konjugat enthält Streptavidin in gereinigter Form, konjugiert mit alkalischer Phosphatase für den substratbasierten Nachweis.
Streptavidin ist ein biotinbindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Thermo Scientific Streptavidin-Produkte verwenden eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem nahezu neutralen isoelektrischen Punkt. Streptavidin ist ein tetramerisches Protein, bei dem jede Teileinheit ein Biotin mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
Streptavidin, Alkalische-Phosphatase-Konjugat ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assaymethoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenz-Bildgebung.
Streptavidin ist ein biotinbindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Thermo Scientific Streptavidin-Produkte verwenden eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem nahezu neutralen isoelektrischen Punkt. Streptavidin ist ein tetramerisches Protein, bei dem jede Teileinheit ein Biotin mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
Streptavidin, Alkalische-Phosphatase-Konjugat ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assaymethoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenz-Bildgebung.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 mg/mL |
| Konjugat | AP |
| Menge | 0,5 mL |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
| Marker oder Farbstoff | AP (Alkalische Phosphatase) |