Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Allophycocyanin, crosslinked, conjugate
Description
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin. Alhophycocyanin ist ein intensiv helles Phycobiliprotein mit einem breiten Absorptionsprofil, das bei ∼650 nm Spitzen aufweist, und einem Fluoreszenz-Emissionmaximum von ∼660 nm.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Streptavidin RPE-, APC- und Tandemkonjugate an.
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Streptavidin RPE-, APC- und Tandemkonjugate an.
Specifications
Specifications
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | APC |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse |
| Menge | 0,5 mL |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen Streptavidin APC, vernetzt, konjugiert (1 mg/ml). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
| Anregung/Emission | 650/660 |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 633 oder 635 |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Lösung |
| Show More |