missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Streptavidin Antibody (1C2), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-04345C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Streptavidin Monoclonal antibody specifically detects Streptavidin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Streptavidin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| SA V1; SA V2; Streptavidin V1; Streptavidin V2 | |
| Recombinant Streptavidin (25-183aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Virology Bacteria and Parasites | |
| Bacteria | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 1C2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur