Learn More
Streptavidin Antibody (S8C12cc), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18047995 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18047995 0.5 mg 0.50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18047995
Marke: Novus Biologicals NB12010022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Streptavidin Monoclonal specifically detects Streptavidin in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Streptavidin
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon S8C12
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready
Gen-Alias SA V1; SA V2; Streptavidin V1; Streptavidin V2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant streptavidin.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität No cross-reactivity with egg white avidin. Binds to streptavidin without interfering with the biotin-binding reaction.
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ