Learn More
Abcam Streptavidinperlen 6FF
Artikelnummer. 32119936 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32119936 25 mL 25 Milliliter
32119223 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32119936 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab31909725mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet zur Bindung an Biotin und biotinylierte Proteine.
Ergänzende Informationen
  • Ligand: Streptavidin
  • Grundlegende Perlen: 6 % vernetzte agarose Perlen
  • Partikelgröße: 45 μm - 165 μm
  • Speicherpuffer: 80 % PBS, 20 % Ethanol
  • pH-Stabilitätsbereich: 4-9
  • Maximaldruck: 0,3 MPa
  • Bindungskapazität: >20 nmol freies Biotin/ml
.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 25 mL
Kennzeichnung RUO