Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-CY5 (ZyMax Grade)
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Anwendungen: Western Blot, ELISA, Immunhistochemie, ISH
ZyMAX™ Reagenzien bieten eine verbesserte Assay-Empfindlichkeit, einen höheren Titer und eine größere Flexibilität bei der Assay-Entwicklung als Standardreagenzien.
ZyMAX™ Reagenzien bieten eine verbesserte Assay-Empfindlichkeit, einen höheren Titer und eine größere Flexibilität bei der Assay-Entwicklung als Standardreagenzien.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Konjugat | Cy5. |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Invitrogen |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |