Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (FITC)
Artikelnummer. 10757843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10757843 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10757843 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SA1001
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin, (FITC)
  • Klasse: RUO
  • Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • Puffer: PBS
  • Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat FITC (Fluorescein)
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Menge 1 ml
Verpackung Rörchen
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, FITC-Konjugat.
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Anregung/Emission 488/525
Durchflusszytometer-Laserlinien 488
Versandbedingung Nasseis
Form Lösung
Puffer PBS-Puffer
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)