Learn More
MP Biomedicals™ STREPTAVIDIN-FITC 1 MG
Artikelnummer. 11459025 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459025 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11459025 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08623411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 €
    443.10 € / 1 Milligramm
    Sparen 22.90 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für den Nachweis oder die Lokalisierung von biotinylierten Biomolekülen verwendet.
Spezifikation
Konzentration 2 bis 5 μg/ml
Konjugat FITC (Fluorescein)
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung 0°bis 5 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunassay, wird für den Nachweis oder die Lokalisierung von biotinylierten Biomolekülen verwendet