Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Horseradish Peroxidase (HRP) Conjugate
Artikelnummer. 10093212
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10093212 50 μl 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10093212
Marke: Invitrogen™ SA10001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugat
Streptavidin-HRP-Konjugat wird typischerweise beim Immunnachweis von biotinylierten Proteinen verwendet. Dieses Konjugat eignet sich für Immunblotting, ELISA und Immunmikroskopie. Die Menge an Konjugat reicht für 25 Western Blots aus, die 10 ml Arbeitslösung pro Reaktion verwenden, oder 25 Immunfärbereaktionen, die je nach Bedarf 1 ml Arbeitslösung pro Reaktion verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0,75 bis 1,2 mg/ml
Konjugat HRP
Menge 50 μl
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Form Flüssig
Produktlinie Invitrogen
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.