Description
- Für optimale Ergebnisse sollte das Reagenz titriert werden
- Verwendung in ELISA, Immunzytochemie und Immunhistochemie
Specifications
Specifications
| Farbe | Rot |
| Konjugat | HRP |
| pH | 7,2 |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Puffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150 als Konservierungsmittel |
Safety and Handling
Product Identifier
- Streptavidin-HRP ELISA
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß entsprechendenGesetzen und Vorschriften sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgu zuführen.