Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin HRP (ELISA GD)
Beschreibung
Aufgereinigt aus Streptomyces avidinii und in einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung geliefert. Die Färbe- und Nachweisstrategie für Streptavidin/Avidin-Biotin wird verwendet, wenn eine erhöhte Assay-Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Systemen gewünscht wird.
Format/Formulierung: HRP-Konjugat (ELISA-Qualität)
Format/Formulierung: HRP-Konjugat (ELISA-Qualität)
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Konjugat | HRP |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
| Marker oder Farbstoff | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Zur Verwendung im Labor