Learn More
MP Biomedicals™ Streptavidin
Artikelnummer. 11449025 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449025 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11449025 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08623001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.85 €
    70.35 € / 1 Milligramm
    Sparen 10.50 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 1 mg
Quelle Streptomyces avidini
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunassay