missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Streptavidin Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Native Streptavidin. (Accession #: P22629) The Streptavidin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0, 10mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free; 0.05% Sodium Azide |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | 4°C. Do not freeze. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | WB, ELISA, IHC |
| Produkttyp | Streptavidin Protein |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur