Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE Conjugate
Artikelnummer. 11500607
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11500607 250 μg 1 Stück
1 options
Enthält Azid
Artikelnummer. 11500607
Marke: Invitrogen™ 12431787
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Azid
Wird häufig in Protokollen für indirekte Färbung verwendet, um biotinylierte primäre Antikörper in der Durchflusszytometrie zu erkennen. Streptavidin bindet mit hoher Affinität an Biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0,2 mg/ml
Konjugat PE (Phycoerythrin)
Menge 250 μg
Form Flüssig
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Zielmolekül Biotin
Marker oder Farbstoff PE (Phycoerythrin)