Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-Cy7)
Artikelnummer. 10089272
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10089272
Marke: Invitrogen™ SA1012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin, (PE-Cy7)
  • Klasse: RUO
  • Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • Puffer: PBS
  • Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat PE-Cy7
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse
Menge 0,5 mL
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin,PE-Cy7-Konjugat.
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Anregung/Emission 488/767
Durchflusszytometer-Laserlinien 488, 488 oder 561, 561
Versandbedingung Nasseis
Form Lösung
Produktlinie Cy
Puffer PBS-Puffer
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff PE-Cy7