Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidin-Protein, HRP
Artikelnummer. 10698084 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10698084
Marke: Thermo Scientific™ 21124
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Streptavidin-Protein, HRP-Konjugat, 21124, von Invitrogen™, 21124, von Invitrogen™ Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, Western-Blot.
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Dabei setzen Invitrogen Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein. Streptavidin ist ein tetrameres Protein, bei dem jede Untereinheit ein Biotinmolekül mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten. Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
Formulierung: 2mg gereinigtes Protein in PBS ohne Konservierungsmittel; pH-Wert 6,8
Dieses Produkt wurde erfolgreich in ELISA-, Immunhistochemie- und Western-Blot-Verfahren eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat HRP
Menge 2 mg
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern.
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Form Fest
Produktlinie Pierce
Produkttyp Streptavidin-Konjugat
Zielmolekül Biotin
Marker oder Farbstoff HRP (Meerrettich-Peroxidase)