Learn More
Invitrogen™ Streptavidin Protein, RPE, Invitrogen™
Beschreibung
Streptavidin-Protein, RPE-Konjugat 21627, von Invitrogen., 21627, von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, Western-Blot.
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin hat Streptavidin kein Kohlenhydrat und einen leicht sauren pI von 5. Dabei setzen Invitrogens Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53,000 Dalton und einem praktisch neutralem pH-Wert ein. Streptavidin ist ein tetramerisches Protein, bei dem jede Teileinheit ein Biotin mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
Rezeptur: 1 ml gereinigtes Protein in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0.05 % Natriumazid
Phycobiliprotein-Konzentration 0.5 mg/ml (bestimmt durch Absorption = 82.0 bei 566 nm für eine 1 %-Lösung nur für diejenigen R-PE-Moleküle, an die mindestens ein Molekül aktives Streptavidin gebunden ist) Phycoerythrinquelle: Algenwiederherstellung und Lagerung: Gefriergetrocknetes Produkt bei 4 °C zur Rekonstitution lagern. Mit 1.0 ml destilliertem Wasser wiederherstellen. Zentrifugieren Sie das Produkt, wenn es nach der Rekonstitution nicht vollständig klar ist. Um die Klarheit zu beurteilen, ziehen Sie das Produkt in eine Pasteurpipette. Lagerung bei 4 °C. [Nicht einfrieren]. Nach dem Verdünnen maximal einen Tag verwenden. Herkunftsland: USA
Rezeptur: 1 ml gereinigtes Protein in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0.05 % Natriumazid
Phycobiliprotein-Konzentration 0.5 mg/ml (bestimmt durch Absorption = 82.0 bei 566 nm für eine 1 %-Lösung nur für diejenigen R-PE-Moleküle, an die mindestens ein Molekül aktives Streptavidin gebunden ist) Phycoerythrinquelle: Algenwiederherstellung und Lagerung: Gefriergetrocknetes Produkt bei 4 °C zur Rekonstitution lagern. Mit 1.0 ml destilliertem Wasser wiederherstellen. Zentrifugieren Sie das Produkt, wenn es nach der Rekonstitution nicht vollständig klar ist. Um die Klarheit zu beurteilen, ziehen Sie das Produkt in eine Pasteurpipette. Lagerung bei 4 °C. [Nicht einfrieren]. Nach dem Verdünnen maximal einen Tag verwenden. Herkunftsland: USA
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | PE |
| Kreuzreaktivität | Kurzbezeichnung |
| Zusammensetzung | 1 ml gereinigtes Peptid in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0.05 % Natriumazid |
| Menge | 1 ml |
| Kennzeichnung | RUO |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Lyophilisiert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Immunhistochemie, Western Blot. |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Gereinigt |
| Produkttyp | Streptavidin |