Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Beschreibung
- Klasse: RUO
- Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
- Puffer: PBS
- Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Konjugat | R-phycoerythrin |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse |
| Menge | 38 ml |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, R-PE-Konjugat. Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
| Anregung/Emission | 488/575 |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 488, 488 oder 561, 561 |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Lösung |
| Mehr anzeigen |