Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) - premium grade - 1 mg/mL
Beschreibung
Das R-Phycoerythrin (R-PE)-Konjugat von Streptavidin besteht aus einem Biotin-bindenden Protein (Streptavidin), das kovalent an eine Fluoreszenzmarkierung (R-Phycoerythrin) angehängt ist. Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an ein Protein-Target gebunder biotinylierter primärer Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Streptavidin R-PE ist sehr wertvoll für Biotin-Streptavidin-Detektionsprotokolle, die für Durchflusszytometrie, Mikrotiterplattenassays und Microarrays entwickelt wurden. Dieses R-PE-Streptavidin-Konjugat ist ein hochreines Produkt (Reinheit durch HPLC bestätigt) und wird als 1 ml einer 1 mg/ml-Lösung geliefert.
Wichtige Eigenschaften von Streptavidin-RPE:
Ex/Em-Maxima von ∼(496, 546, 565/578) nm
5 bis 10 Mal heller als organische Farbstoffe
Sehr hohe Löslichkeit in wässrigen Lösungen
Frei von allem unkonjugiertem Streptavidin und meist frei von unkonjugiertem R-PE
Ideal für Durchflusszytometrie, Mikrotiterplatten-Assays und Mikroarrays
Eigenschaften von R-Phycoerythrin
R-PE hat eine Quanteneffizienz von 78 % und ist daher ein äußerst helles Reagenz, das nützlich ist, wenn eine hohe Empfindlichkeit erfordert wird. Aufgrund seiner schlechten Photostabilität wird es jedoch nicht für die Fluoreszenzmikroskopie empfohlen.
Suche nach biotinylierten Konjugaten
Wir bieten eine umfangreiche Palette an biotinylierten Konjugaten für die Verwendung in Biotin-Streptavidin-Nachweisstrategien.
Suchen Sie nach biotinylierten Primär-Antikörpern mit der Suchhilfe für Primär-Antikörper
Verwenden Sie die Auswahlhilfe für sekundäre Antikörper, um biotinylierte sekundäre Antikörper und biotinylierte Anti-Farbstoff- und Anti-Hapten-Antikörper zu finden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren oder Menschen vorgesehen.
Verwandte Links:
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweis
Erfahren Sie mehr über die praktischen Anwendungen für Streptavidin R-PE
Wichtige Eigenschaften von Streptavidin-RPE:
Eigenschaften von R-Phycoerythrin
R-PE hat eine Quanteneffizienz von 78 % und ist daher ein äußerst helles Reagenz, das nützlich ist, wenn eine hohe Empfindlichkeit erfordert wird. Aufgrund seiner schlechten Photostabilität wird es jedoch nicht für die Fluoreszenzmikroskopie empfohlen.
Suche nach biotinylierten Konjugaten
Wir bieten eine umfangreiche Palette an biotinylierten Konjugaten für die Verwendung in Biotin-Streptavidin-Nachweisstrategien.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren oder Menschen vorgesehen.
Verwandte Links:
Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweis
Erfahren Sie mehr über die praktischen Anwendungen für Streptavidin R-PE
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Konjugat | R-phycoerythrin |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |