Learn More
Streptavidin, Streptomyces avidinii, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464809
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15464809 2 mg 2 Milligramm
15474809 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15464809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62428.8+
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein Protein mit hoher Affinität für Biotin
Streptavidin is used as a tetrameric protein used to visualize biotin conjugated molecules in ELISA. Due to the strong affinity of biotin and biotinylated molecules has made streptavidin one of the most important components in diagnostics and laboratory kits. Streptavidin is widely used in molecular biology through its unique high affinity for the biotin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Streptavidin wird als tetramerisches Protein verwendet, das zur Visualisierung von Biotin-konjugierten Molekülen im ELISA verwendet wird. Aufgrund der starken Affinität von Biotin und biotinylierten Molekülen ist Streptavidin zu einem der wichtigsten Komponenten in Diagnostik- und Laborkits geworden. Streptavidin wird in der Molekularbiologie durch seine einzigartige hohe Affinität zum Biotin weit verbreitet eingesetzt.
Löslichkeit
Ergibt eine klare Lösung bei 5 mg/ml in 0.1 M NaCl. Ist in Wasser bei 1 mg/ml oder in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) löslich.
Hinweise
Rekonstitution bei 1 mg/ml in Wasser oder PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9013-20-1
Summenformel C14H17BrClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 378.709
MDL-Nummer MFCD00082035
InChI-Schlüssel RTWACOLFHOBGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 51062757
IUPAC-Name 2-[(3-chlorphenyl)-piperidin-1-ium-1-ylidenmethyl]sulfanylessigsäurebromid
SMILES C1CC[N+](=C(C2=CC(=CC=C2)Cl)SCC(=O)O)CC1.[Br-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Streptavidin
Typ Streptavidin
Namenshinweis Streptomyces avidinii
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver
Farbe Weiß
Menge 2 mg
Löslichkeitsinformationen Gives a clear solution at 5mg/ml in 0.1M NaCl. is soluble in water at 1mg/mL,or in phosphate buffered saline (PBS).
Formelmasse 55 kDa
Reinheit (%) 95%