Learn More
Thermo Scientific™ Streptokokken-Selektiv-Agar COBA
Artikelnummer. 12997138
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Streptokokken-Selektiv-Agar COBA
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
12997138 Streptokokken-Selektiv-Agar COBA 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12997138 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB0298A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolieren Sie Streptococcus -Spezies mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium, das das ungehemmte selektive Wachstum von Streptokokken-Spezies erleichtert.
Isolieren Sie Streptococcus -Spezies mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokokken-Selektiv-Agar COBA (Colistinsulfat-Oxolinsäure-Blutagar). Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Blutagar bildet die Basis für dieses Nährmedium, dem antimikrobielle Wirkstoffe und defibriniertes Pferdeblut hinzugefügt wurden, um die Identifikation hämolytischer Kolonien zu erleichtern.
Die selektiven Wirkstoffe Colistinsulfat und Oxolinsäure im Nährmedium führen zur völligen Hemmung gramnegativer Organismen und fast aller grampositiven Organismen, die keine Streptokokken sind. Gleichzeitig bestehen keine inhibierenden Effekte auf Streptococcus -Spezies.
Verwenden Sie den Streptokokken-Selektiv-Agar COBA für die selektive Isolierung von Streptokokken-Spezies mit klar definierten hämolytischen Reaktionen.
  • Erleichtert das uneingeschränkte selektive Wachstum von Streptokokken-Spezies, das vergleichbar mit nichtselektiven Medien ist.
  • Klar definierte hämolytische Reaktionen durch Zusatz von defibriniertem Blut.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Streptokokken werden meist aus den oberen Atemwegen isoliert. Außerdem werden sie häufig aus Verbrennungen und anderen Stellen isoliert, an denen häufig zahlreiche konkurrierende Organismen vorhanden sind. Um Streptokokken zu isolieren, insbesondere wenn nur eine geringe Zahl vorliegt, ist es notwendig, die konkurrierende Flora zu hemmen, ohne dass die selektiven Wirkstoffe nachteilige Wirkungen auf Streptococcus -Spezies ausüben. Die selektiven Wirkstoffe Colistinsulfat und Oxolinsäure haben nachweislich keinen hemmenden Effekt auf Streptococcus -Spezies, auch wenn unter den Gruppe-D-Organismen die Enterococcus faecalis -Kolonien etwas kleiner ausfallen. Die Kombination dieser beiden selektiven Wirkstoffe führt zur völligen Hemmung gramnegativer Organismen und fast aller grampositiven Organismen, die keine Streptokokken sind. Einige sehr wenige Staphylokokken und coryneforme Organismen können mit geringerer Koloniengröße wachsen. Die hämolytischen Reaktionen auf bluthaltigen Medien sind klar definiert und die Koloniengröße und das Wachstum der Streptokokkengruppen A, B, C, D und G und S. pneumoniae sind vergleichbar mit denen eines nichtselektiven Nährmediums.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Streptokokken-Selektiv-Agar COBA
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung