Learn More
Thermo Scientific Chemicals Streptomycin Sulfat
Artikelnummer. 15593965 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15593965 100 g 100 Gramm
15515146 5 g 5 Gramm
15424871 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15593965 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    107.65 € / 100 Gramm
    Sparen 16.35 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Streptomycin-Sulfat, CAS-Nr. 3810-74-0, ist die Sulfatsalzform von Streptomycin und ein Aminoglykosid mit antibakterieller Wirkung.Die Verbindung zeigt zudem eine Proteinsynthese-hemmende Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Streptomycin-Sulfat ist ein Aminoglykosid-Sulfatsalz, das aus Streptomyces griseus gewonnen wird und eine antibakterielle Wirkung zeigt.
• Hemmt die Initiierung und verursacht Fehllesung der rRNA in der Proteinsynthese.Diese Verbindung bindet an das S12-Protein der bakteriellen ribosomalen 30S-Untereinheit und hemmt so die Peptidelongation und die Proteinsynthese.
Verwendung
• Streptomycin-Sulfat kann zur Untersuchung der Mechanismen der Streptomycin-Resistenz verwendet werden
•Diese Verbindung kann in Laboranwendungen zusammen mit Penicillin zur Hemmung der bakteriellen Kontamination in der In-vitro-Zellkultur verwendet werden
•Streptomycin-Sulfat zeigt eine antibiotische Wirkung gegen Mycobacterium tuberculosis
•Diese Verbindung kann als Inhibitor der Proteinsynthese verwendet werden
•Wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien • Streptomycin-Sulfat zeigt ebenfalls eine fungizide Wirkung
• Kann zur Entfernung von Nukleinsäuren aus einem biologischen Extrakt verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3810-74-0
Summenformel C42H84N14O36S3
Molekulargewicht (g/mol) 1457.376
InChI-Schlüssel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC-Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Streptomycin sulfate
Typ Streptomycin Sulfate
Verlust bei Trocknung 7% max.
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Streptomycin Sulfate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.