missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Streptozocin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16496306 100 mg
16401706 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496306 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13753

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.

Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Streptozocin
Physikalische Form Powder
CAS 18883-66-4
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H15N3O7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Streptozotocin U 9889
Löslichkeitsinformationen H2O : 113.3 mg/mL (427.19 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (314.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](O)[C@H](NC(N(C)N=O)=O)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 265.22
Formelmasse 265.22
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.