Learn More
Streptozotocin, 97+%, Thermo Scientific™
Streptozotocin (streptozocin, CAS # 18883-66-4) is an N-nitrosourea antibiotic produced by Streptomyces achromogenes.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61601.03
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 €
    258.65 € / 1 Gramm
    Sparen 28.35 €
    9% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Streptozotocin acts as a bactericidal by alkylating DNA and inhibiting DNA synthesis
• Streptozotocin enters cells through glucose transporter 2
Application
• Streptozotocin induces diabetes in experimental animals and can cause acute liver injury
• It is also useful for research on neuroendocrine tumors and carcinoma cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
18883-66-4
265.222
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
45357367
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
C8H15N3O7
MFCD00006607
NSC-85998; U-9889
1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
Spezifikation
Streptozotocin
White
Hygroscopic
MFCD00006607
14,8832
Soluble in water or 100% ethanol
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
265.222
265.22
18883-66-4
1g
C8H15N3O7
2060675
NSC-85998; U-9889
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
45357367
≥97%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Streptozotocin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptozocin
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation