Learn More
Streptozotocin, 97+%, Thermo Scientific™
Streptozotocin (streptozocin, CAS # 18883-66-4) is an N-nitrosourea antibiotic produced by Streptomyces achromogenes.
150.65 € - 258.65 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 18883-66-4 |
|---|---|
| Summenformel | C8H15N3O7 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 265.222 |
| MDL-Nummer | MFCD00006607 |
| InChI-Schlüssel | ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N |
| Synonym | NSC-85998; U-9889 |
| PubChem CID | 45357367 |
| IUPAC-Name | 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
| SMILES | CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15434179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.ME |
500mg |
167.00 € 150.65 € / 500 Milligramm Sparen 16.35 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15424179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.03 |
1g |
287.00 € 258.65 € / 1 Gramm Sparen 28.35 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Streptozotocin acts as a bactericidal by alkylating DNA and inhibiting DNA synthesis
• Streptozotocin enters cells through glucose transporter 2
Application
• Streptozotocin induces diabetes in experimental animals and can cause acute liver injury
• It is also useful for research on neuroendocrine tumors and carcinoma cells
Chemische Identifikatoren
| 18883-66-4 | |
| 265.222 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 45357367 | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| C8H15N3O7 | |
| MFCD00006607 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
Spezifikation
| Streptozotocin | |
| White | |
| C8H15N3O7 | |
| 2060675 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea | |
| 45357367 | |
| ≥97% |
| 18883-66-4 | |
| Hygroscopic | |
| MFCD00006607 | |
| 14,8832 | |
| Soluble in water or 100% ethanol | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O | |
| 265.222 | |
| 265.22 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H351
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 242-646-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ5775000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C