Learn More
Cytiva StrepTrap™ HP vorgepackte Säulen
Codice prodotto. 10288754 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Inhalt und Lagerung:
2 bis 8 °C
4 bis 8 °C
Dimensione della confezione:
1 Milliliter
1 Stück
5 Stück
Codice prodotto. Menge Flussrate Inhalt und Lagerung unitSize
10288754 5 x 1 ml < 4 ml/min 2 bis 8 °C 5 Stück
10298754 1 x 5 ml <20 ml/min 4 bis 8 °C 1 Stück
11540654 5 x 5 ml <20 ml/min 4 bis 8 °C 5 Stück
15117956 1 x 1 ml < 4 ml/min 2 bis 8 °C 1 Milliliter
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10288754
Marca: Cytiva 28907546
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reinigen Sie rekombinante Strep(II)-markierte Proteine durch Affinitätschromatographie. Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP Prepacked Säulen sind mit einem robusten und stabilen Medium auf Basis von Sepharose™ ausgestattet, das eine hohe Auflösung, scharfe, konzentrierte Peaks und reproduzierbare Reinigungen ermöglicht. Auch die Bindungskapazität ist hoch.
  • Vorgepackt mit StrepTactin Sepharose High Performance
  • Bindungsvermögen ungefähr 6 mg Strep(II)-getaggtes Protein/ml Medium
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Mit 0.5 M NaOH
  • 1 generierbar und 5 ml-Säulen
Medium
  • Ligand: StrepTactin
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: >7
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp StrepTactin Sepharose HP vorgepackte Säule
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.27 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Menge 5 x 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate < 4 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp StrepTactin (∼5 mg/ml Medium)
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 7
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Strep(II)-markierten rekombinanten Proteinen durch Affinitätschromatographie
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.