Learn More
Cytiva StrepTrap™ HP vorgepackte Säulen
Artikelnummer. 11540654 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Inhalt und Lagerung:
2 bis 8 °C
4 bis 8 °C
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge Flussrate Inhalt und Lagerung unitSize
11540654 5 x 5 ml <20 ml/min 4 bis 8 °C 5 Stück
10298754 1 x 5 ml <20 ml/min 4 bis 8 °C 1 Stück
10288754 5 x 1 ml < 4 ml/min 2 bis 8 °C 5 Stück
15117956 1 x 1 ml < 4 ml/min 2 bis 8 °C 1 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 11540654
Marke: Cytiva 28907548
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reinigen Sie rekombinante Strep(II)-markierte Proteine durch Affinitätschromatographie. Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP Prepacked Säulen sind mit einem robusten und stabilen Medium auf Basis von Sepharose™ ausgestattet, das eine hohe Auflösung, scharfe, konzentrierte Peaks und reproduzierbare Reinigungen ermöglicht. Auch die Bindungskapazität ist hoch.
  • Vorgepackt mit StrepTactin Sepharose High Performance
  • Bindungsvermögen ungefähr 6 mg Strep(II)-getaggtes Protein/ml Medium
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Mit 0.5 M NaOH
  • 1 generierbar und 5 ml-Säulen
Medium
  • Ligand: StrepTactin
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: >7
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp StrepTactin Sepharose HP vorgepackte Säule
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 5 x 5 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate <20 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp StrepTactin (∼5 mg/ml Medium)
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 7
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 8 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Strep(II)-markierten rekombinanten Proteinen durch Affinitätschromatographie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StrepTrap HP, 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol