Learn More
Cytiva StrepTrap™ HP vorgepackte Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Inhalt und Lagerung:
2 bis 8 °C
4 bis 8 °C
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Vorgepackt mit StrepTactin Sepharose High Performance
- Bindungsvermögen ungefähr 6 mg Strep(II)-getaggtes Protein/ml Medium
- Maximaldruck: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
- Mit 0.5 M NaOH
- 1 generierbar und 5 ml-Säulen
Medium
- Ligand: StrepTactin
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: >7
1 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: <20 ml/min.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | StrepTactin Sepharose HP vorgepackte Säule |
| Säulenbettvolumen | Gehäuse 1mL |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,27 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7mm |
| Menge | 1 x 1 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Höhe (metrisch) | 25mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Material | Polypropylen |
| Ligandentyp | StrepTactin (∼5 mg/ml Medium) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- StrepTrap HP
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol