Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatographiesäule
Artikelnummer. 16522542 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16522542 1 x 1 ml 1 Stück
16456149 5 x 1 ml 5 Stück
16466149 1 x 5 ml 1 Stück
16476149 5 x 5 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16522542 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29401317
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
StrepTrap XP ist eine Säule, die mit Strep-Tactin™ XT Sepharose-Harz zur Reinigung von rekombinanten Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ Proteinen gepackt ist.
  • Zur Verwendung mit Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Vorgepackt in Chromatographiesäulen für mehr Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 mL
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Menge 1 x 1 ml
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate 1 ml/min
Säulentyp Affinitätssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung rekombinanter Proteine, die mit Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ getaggt sind
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.