Learn More
Ansell Edmont™ String Knits™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 76-160 aus Baumwolle
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Strickhandschuh für gute Belüftung der Hand.
- Keine heißen und verschwitzten Hände.
- Beidhändig tragbar: Kein Paar, daher praktischer.
- Alle Ausführungen waschbar bei 40 °C.
- Kein Einlaufen, Versteifen oder Verlieren der Form.
- Hygiene für den Träger, Mehrwert für den Anbieter.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyester/Cotton Blend |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Stulpenmaterial | Polyester/Cotton |
| Farbe | Naturfarben |
| Güte | 13 Gauge |
| Material | Polyester, Baumwolle |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Modell | 76-160 |
| Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |
| Mehr anzeigen |