Learn More
Cytiva Streifenhalter
Artikelnummer. 12598425 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7cm
13cm
18cm
24cm
Menge:
6/Packung
Je 1 x
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Menge Packungsgröße
12598425 13cm 6/Packung 6 Stück
10793647 13cm Je 1 x 1 Stück
10167484 18cm Je 1 x 1 Stück
10609075 18cm 6/Packung 6 Stück
10782867 24cm Je 1 x 1 Stück
10036044 7cm 6/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12598425 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 80641649
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ettan IPGphor 3 IEF-System
Typ Streifenhalter
Enthält 6 x Abdeckung für Streifenhalter, 1 x 60 ml Reinigungslösung für Streifenhalter, Anleitung
Menge 6/Packung
Größe 13cm