Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Strip Plate Sealing Films
Artikelnummer. 16446019 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polyester
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
16446019 Aluminium 50 Stück
16456019 Polyester 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 16446019
Marke: BRANDTECH™ BRAND™ 781382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sealing films in individually separable strips allow sealing of individual columns on 96-well plates
  • Aluminium-Dichtfolien in perforierten Blättern zum Abdichten von Säulen auf 96-Well-PCR-Platten oder Lagerplatten.
  • Geeignet als Alternative zu Verschlussstreifen auf PCR-Platten
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Wählen Sie aus Aluminium (in Packungen zu je 300 Blatt mit sechs Streifen) oder Polyester (in Packungen zu je 400 Blatt mit 8 Streifen).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Foil
    Material Aluminium
    Sterilität Unsteril
    Autoklavierbar Not Autoclavable
    Länge (metrisch) 101 mm
    Verdunstungsbarriere Yes
    Breite (metrisch) 10 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR und Lagerung
    Format 1 x 8 Wells (6 Streifen/Bogen)
    Vorgeschlitzt No
    Produkttyp Dichtungsfoliestreifen
    Haftmittel Acryl
    Dicke 8.3 mil.
    Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
    Durchstechbar Ja
    Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C