Learn More
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10633053 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Negative Graduierungen:
0,2 ml
2.5 ml
3 ml
10 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Negative Graduierungen Farbe Packungsgröße
10633053 25 ml 10 ml Rot 200 Stück
10420672 1 ml 0,2 ml Gelb 1000 Stück
10574712 2 ml 0,2 ml Grün 1000 Stück
10275471 10 ml 3 ml Orange 500 Stück
10534961 50 ml 10 ml Purpur 100 Stück
10758782 5 ml 2.5 ml Blau 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10633053 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.44 €
    169.36 € / 200 Stück
    Sparen 18.08 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Großpackungen eignen sich optimal für die Handhabung von sterilen und nicht-sterilen Flüssigkeiten.
  • Steril
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht zytotoxisch
  • BSE/TSE-frei
  • Die exklusive Antitropf-Spitze gewährleistet eine genaue Lieferung
  • Farbcodierte Vergrößerungsstreifen erleichtern das Lesen von Volumen und die Größenauswahl
  • Die bidirektionale Graduierung ermöglicht die Wahl zwischen aufsteigenden und absteigenden Skalen.
  • Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Arbeitsvolumen
  • Drei Verpackungsoptionen: Einzeln verpackt, Papier/Kunststoff; Einzeln verpackt in durchsichtiger Plastikfolie; lose verpackt
  • Volumetrische Genauigkeit von ±2 % bei voller Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0.2 ml
Länge (angloamerikanisch) 13,54 in.
Negative Graduierungen 10 ml
Spitzenform Undurchlässig
Verpackungsart Großpackung
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 34.4 cm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch