Learn More
Corning™ Stripettor™ Pro Pipet Controller
Artikelnummer. 30245591 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30245591 0,5 bis 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245591 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.83 €
    383.52 € / 1 Stück
    Sparen 43.31 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pipettiersteuerung mit LCD-Display zur kontinuierlichen Anzeige von Geschwindigkeit, Betriebsmodi und Batteriestatus.
Dieser leichte, ergonomische, motorisierte Pipettencontroller ist für die Verwendung mit serologischen Glas- und Kunststoffpipetten von 0,5 bis 100 ml konzipiert. Bequem positionierte Schalter wechseln schnell zwischen Betriebsmodi und Geschwindigkeiten, um unterschiedliche Flüssigkeitsvolumen und Viskositäten zu bewältigen. Die Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit wird über die Fingerauslöser gesteuert. Bei vollständiger Ladung ermöglichen die Akkus bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb. Das große LCD-Display zeigt deutlich den Batteriestatus, den Pipettiermodus und die Geschwindigkeit an.
  • LCD-Anzeige für kontinuierliche Visualisierung von Geschwindigkeit, Modi und Akkustatus
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen sowohl für die Aspiration als auch für die Abgabe
  • Gut positionierte Funktionstasten
  • 3-Positionen-Ladestation
  • Lithium-Ionen-Batterie
Corning Stripettor Der Pro Pipet Controller wird mit einem Universalnetzteil geliefert, 0,2 μm-Filter, eine Wandhalterung und eine Ladestation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Serologische Pipetten
Grifftyp Ergonomisch
Material Kunststoff
Modell Stripettor
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Unsteril
Typ Pipetten-Controller
Volumen (metrisch) 0,5 bis 100 ml