Learn More
Corning™ Stripettor™ Ultra Pipetten-Controller-Zubehör, Batterieset
Artikelnummer. 17131855 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Set von 3
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17131855 Set von 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17131855 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4994_BATTERY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Batterieset für den Stripettor Ultra Pipetten-Controller bietet 8 Stunden Dauerbetrieb.
Batterieset für Corning Stripettor Ultra Pipetten-Controller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp NiHM
Typ Batterieset
Zur Verwendung mit (Geräte) Stripettor Ultra Pipetten-Controller
Menge Set von 3