Learn More
Thermo Scientific™ Stripping-Puffer, 4X
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Westernblot-Stripping-Puffer |
| Form | Flüssig |
| Menge | 500 mL |
| Konzentration | Gehäuse 4X |
| Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |