Learn More
Corning™ Stripwell™ Mikroplatten
Artikelnummer. 10517691 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Bindungseigenschaft:
Hohe Bindungskapazität
Mittleres Bindungsvermögen
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
190 μl
360 μl
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Bindungseigenschaft Gesamtvolumen (metrisch) Well Packungsgröße
10517691 Klar Hohe Bindungskapazität 360 μl 100 Stück
10347891 Weiß Mittleres Bindungsvermögen 360 μl -
10525531 Schwarz Mittleres Bindungsvermögen 360 μl 100 Stück
10419331 Schwarz Hohe Bindungskapazität 360 μl 100 Stück
10414872 Klar Hohe Bindungskapazität 190 μl 100 Stück
10681983 Weiß Hohe Bindungskapazität 190 μl 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10517691 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 2592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.99 €
    631.88 € / 100 Stück
    Sparen 76.11 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt und behandelt für eine gleichförmige Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundinterferenzen. Corning™ Stripwell™ Mikrotiterplatten sind eine hervorragende Lösung für diagnostische in-vitro-Assays.
Corning™ Stripwell™ Mikrotiterplatten können in einer Vielzahl von Laboranalysen eingesetzt werden. Die flachen Bodenleisten sind so konstruiert, dass sie sich leicht trennen lassen und sind vormontiert. “Eierkarton” Ein Streifenhalter, der es ermöglicht, jede einzelne Vertiefung nach dem Brechen wieder in die Mikrotiterplatte einzusetzen.
  • Stripwell Die Mikrotiterplatten haben ein 96-Well-Flachbodenformat aus Polystyrol.
  • Niedrige Lautstärke und Standard Stripwell Mikrotiterplatten haben ein Wellvolumen von 190 μL und 360 μL bzw.
  • Die 1 x 8 Streifen sind so konstruiert, dass sie nur in einer Richtung in den Streifenhalter passen, wodurch die Gefahr einer Fehlausrichtung ausgeschlossen wird.
Bestellinformation
Großpackung. Artikelnummer 07-200-24 enthält einzelne 1 x 8 Streifen ohne Rahmen.
Zertifizierungen
Die Artikel mit den Kat.-Nr. 07-200-31 und -32 verfügen über eine zertifizierte Oberflächenchemie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft Hohe Bindungskapazität
Format Streifenplatte
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Hohe Bindung
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Hohe Bindungskapazität
Gesamtvolumen (metrisch) Well 360 μl
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Diagnose-Assays
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Menge 100/Karton