missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STRO-1 Antibody (STRO-1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
Marke: Novus Biologicals NBP1-48356
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
STRO-1 Monoclonal specifically detects STRO-1 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
Spezifikation
| STRO-1 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:400, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunocytochemistry | |
| Mouse | |
| IgM purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgM λ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| STRO-1 | |
| Unconjugated | |
| STRO1 | |
| Human CD34+ bone marrow cells. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur