missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STRO-1 Antibody (STRO-1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-4991101 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18768773 0.025 mL 25 Mikroliter
18796773 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18768773

Marke: Novus Biologicals NBP148356SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

STRO-1 Monoclonal specifically detects STRO-1 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen STRO-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon STRO-1
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:400, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunocytochemistry
Gen-Alias STRO1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human CD34+ bone marrow cells.
Reinigungsverfahren IgM purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgM λ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.