Learn More
Strontium für AAS 10 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Strontium |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 7440-24-6 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | Sr |
| Konzentration | 10 g/l ±0.02 g/l |
| UN-Nummer | 1760 |
| InChI-Schlüssel | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Atomabsorptionsspektrometrie Einzelelementflammlösung in Standardkonzentration |
| SMILES | [Sr] |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Strontium (Sr) 10000mg/l in HNO3 5%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.