Learn More
Strontium für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933295 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12933295 500 ml 500 Milliliter
12923295 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12933295 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 156 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70 €
    43.51 € / 500 Milliliter
    Sparen 16.19 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-24-6
Summenformel Sr
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
InChI-Schlüssel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-Name Strontium
SMILES [Sr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 500 ml