Learn More
Strontiumbromid-Hexahydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334879
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334879 500 g 500 Gramm
11324879 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 072105.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontium bromide hexahydrate is used in flares and also used in some pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-53-9
Summenformel Br2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 355.518
MDL-Nummer MFCD00150361
InChI-Schlüssel FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC-Name Strontium; Dibromid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium bromide hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol
Formelmasse 355.53 (247.44 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.386