Learn More
Strontiumbromid-Hexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495117
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495117 100 g 100 Gramm
11405127 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22553.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontium bromide hexahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Strontiumbromid-Hexahydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2850 g/l bei 20 °C).
Hinweise
m.p. 88 ° (Schnell erhitzt), 180 ° - 6H{2}O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-53-9
Summenformel Br2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 355.518
MDL-Nummer MFCD00150361
InChI-Schlüssel FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC-Name Strontium; Dibromid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium bromide hexahydrate
Menge 100 g
Strukturformel SrBr2·6H2O
Merck Index 14,8837
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2850g/L at 20°C).
Formelmasse 355.53 (247.44 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.386