Learn More
Strontiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358687
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358687 25 g 25 Gramm
11338687 100 g 100 Gramm
11348687 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035793.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-05-2
Summenformel CO3Sr
Molekulargewicht (g/mol) 147.63
MDL-Nummer MFCD00011250
InChI-Schlüssel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium carbonate
Schmelzpunkt 1100°C (decomposition)
Namenshinweis (metals basis)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,8838
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
IUPAC-Name Strontium; Karbonat
Formelmasse 147.63
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.70