Learn More
Strontiumcarbonat, Puratronic™, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076354
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11388058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036618.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird als Farbstoff in Feuerwerkskörpern verwendet. Es wird auch in der Keramikindustrie verwendet.
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-05-2
Summenformel CO3Sr
Molekulargewicht (g/mol) 147.63
MDL-Nummer MFCD00011250
InChI-Schlüssel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC-Name Strontium; Karbonat
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium carbonate
Schmelzpunkt 1100°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Formelmasse 147.63
Reinheit (%) 99.994%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.7
Dichte 3.7